Documenti
ALD00172
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedisulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.22
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
37-42 °C
Stringa SMILE
FS(C1=CC(S(F)(=O)=O)=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H4F2O4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H
VCINFPPPNNZOAD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.