319732
Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride
96%
Sinonimo/i:
NfF, Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Saggio
96%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
64 °C (lit.)
Densità
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F10O2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16
LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
NfF can also be used to prepare aryl nonaflates by reacting with corresponding aryloxysilanes in the presence of fluoride ion.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?