ALD00038
3-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
95% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
Saggio
95% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
147-153 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC(C(O)=O)=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
VWYMBWGOJRULOV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.