Key Documents
A8456
Sigma-Aldrich
4-(2-aminoetil)benzene solfonil fluoruro
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
AEBSF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10FNO2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.69
Beilstein:
7604627
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
183-191  °C
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
stable for up to six months if stored refrigerated at a pH of less than 7. If a pH of greater than 7 is required, pH adjustment should be made just prior to use.
Applicazioni
Il cloridrato di 4-(2-amminoetil)benzensolfonil fluoruro (AEBSF) è stato usato:
  • come inibitore delle proteasi in campioni di sangue per prevenire la degradazione della grelina acilata (AG)
  • come inibitore della serin-proteasi presente nel veleno di serpente (SVSP) nei saggi di inibizione o per testare il coinvolgimento di SVSP nell'attività coagulante del fibrinogeno
  • come componente del tampone di lisi NP-40 per risospendere i pellet di cellule per preparare lisati cellulari.
Si raccomanda l′impiego di concentrazioni tra 0,1 e 1 mM.
Azioni biochim/fisiol
AEBSF può inibire l'acetilcolinesterasi (AChE).
Il cloridrato di 4-(2-amminoetil)benzensolfonilfluoruro (AEBSF) è un inibitore irreversibile delle serin-proteasi. Le costanti di inibizione sono simili a quelle del fenilmetansolfonilfluoruro (PMSF) e del diisopropilfluorofosfato (DFP). È stato dimostrato che l'AEBSF è in grado di inibire la tripsina, la chimotripsina, la plasmina, la callicreina e la trombina. Quale alternativa a PMSF e DFP, l'AEBSF offe minore tossicità, migliore solubilità in acqua e migliore stabilità nelle soluzioni acquose. L'AEBSF può essere utilizzato nelle colture cellulari in concentrazioni fino a 0,25 mM.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ilario Mennella et al.
The Journal of nutrition, 145(9), 2169-2175 (2015-07-17)
Food palatability increases food intake and may lead to overeating. The mechanisms behind this observation are still largely unknown. The aims of this study were the following: 1) to elucidate the plasma responses of endocannabinoids, N-acylethanolamines, and gastrointestinal peptides to
Ignacio Pedrós et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(9), 1556-1566 (2014-06-03)
The present study had focused on the behavioral phenotype and gene expression profile of molecules related to insulin receptor signaling in the hippocampus of 3 and 6 month-old APPswe/PS1dE9 (APP/PS1) transgenic mouse model of Alzheimer's disease (AD). Elevated levels of
Sara Lind Jepsen et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 105(1) (2019-10-15)
The gastrointestinal hormone ghrelin stimulates growth hormone secretion and appetite, but recent studies indicate that ghrelin also stimulates the secretion of the appetite-inhibiting and insulinotropic hormone glucagon-like peptide-1 (GLP-1). To investigate the putative effect of ghrelin on GLP-1 secretion in
Niina Aaltonen et al.
Biological procedures online, 22, 6-6 (2020-03-20)
Serine hydrolases (SHs) are a functionally diverse family of enzymes playing pivotal roles in health and disease and have emerged as important therapeutic targets in many clinical conditions. Activity-based protein profiling (ABPP) using fluorophosphonate (FP) probes has been a powerful
Robert J Snelgrove et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 134(3), 583-592 (2014-03-19)
The fungal allergen Alternaria alternata is implicated in severe asthma and rapid onset life-threatening exacerbations of disease. However, the mechanisms that underlie this severe pathogenicity remain unclear. We sought to investigate the mechanism whereby Alternaria was capable of initiating severe
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.