SBR00015
AEBSF Ready Made Solution
Sinonimo/i:
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2