855049
5-Azacytosine
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-aminotriazine, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-one, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, NSC 51100, NSC 54006
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
- Reactions with oxide radical ion
- Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?