C95803
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
1,1-Dicarboxycyclobutane, 1-Carboxycyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
158 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A reactant to synthesize lithium coordination polymer by treating with lithium carbonate.
- A ligand to prepare various lanthanide metal-organic frameworks (LnMOFs) via a solvothermal method. Eu+3 based MOF is applicable as a selective chemical sensor for detecting CH3OH due to its high luminescence quantum yield.
It can also be used as a starting material in the synthesis of carboplatin (cis-diammine(1,1-cyclobutanedicarboxyl-ate)platinum(II)).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?