Documenti fondamentali
8.41260
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
≥98%
Sinonimo/i:
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
226-651-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3