Documenti fondamentali
A80602
Sigma-Aldrich
5-Aminotetrazole monohydrate
97%
Sinonimo/i:
Tetrazol-5-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3N5 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.08
Beilstein:
108872
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
198-204 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].Nc1nnn[nH]1
InChI
1S/CH3N5.H2O/c2-1-3-5-6-4-1;/h(H3,2,3,4,5,6);1H2
JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful reagent in condensation reactions to form, for example, pyrimidines.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of Heterocyclic Chemistry, 30, 1267-1267 (1993)
Indian J. Chem. B, 32, 886-886 (1993)