Documenti fondamentali
159026
Sigma-Aldrich
β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
98%
Sinonimo/i:
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.28
Beilstein:
94078
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]26/D −11.4°, c = 10 in chloroform
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Starting material for nucleoside synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)