Documenti fondamentali
762652
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromonaphthalene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
158-163 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6H
PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)