D21405
1,8-Diaminonaphthalene
99%
Sinonimo/i:
1,8-Naphthalenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
205 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc2cccc(N)c12
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>392.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?