D115606
1,5-Dihydroxynaphthalene
97%
Sinonimo/i:
1,5-Naphthalenediol
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
259-261 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2