168734
4,4′-Dihydroxybiphenyl
97%
Sinonimo/i:
4,4′-Biphenol, 4,4′-Biphenyldiol, 4,4′-Diphenol
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
280-282 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , MMP3(4314)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
537.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
281 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
168734-1KG | |
168734-25G | 4061838750020 |
168734-10G | |
168734-100G | 4061838750013 |