Documenti fondamentali
96865
Supelco
4,4′-Dihydroxybiphenyl
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-Biphenol, 4,4′-Biphenyldiol, 4,4′-Diphenol
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Beilstein:
1908886
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
280-282 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
537.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
281 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)