H25808
4-Benzylphenol
99%
Sinonimo/i:
α-Phenyl-p-cresol, 4-Hydroxydiphenylmethane
Saggio
99%
P. ebollizione
198-200 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?