158348
4-(Benzyloxy)phenol
98%
Sinonimo/i:
4-(Phenylmethoxy)phenol, Hydroquinone monobenzyl ether
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
119-120 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?