D126608
2,6-Diisopropylphenol
97%
Sinonimo/i:
2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
5.6 mmHg ( 100 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
256 °C/764 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
rat ... Gabra2(29706)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?