Documenti fondamentali
B97607
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-6-methyl-phenol
99%
Sinonimo/i:
6-tert-Butyl-o-cresol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.24
Beilstein:
1862362
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystals
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. ebollizione
230 °C (lit.)
Punto di fusione
24-27 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-6-5-7-9(10(8)12)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
BKZXZGWHTRCFPX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jerry O Ebalunode et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(14), 5133-5138 (2009-06-13)
Current anesthetics, especially the inhaled ones, have troublesome side effects and may be associated with durable changes in cognition. It is therefore highly desirable to develop novel chemical entities that reduce these effects while preserving or enhancing anesthetic potency. In
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following