Key Documents
707333
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
46-50 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)