A50401
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-4,6-pyrimidinediol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-4-6-2(8)1-3(9)7-4/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Kollur Shiva Prasad et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(8) (2018-08-18)
In the present study, we describe the facile synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) and their nanostructures functionalized with 2-aminopyrimidine-4,6-diol (APD-AgNPs) for Hg2+ ion detection. The promising colorimetric response of APD-AgNPs to detect Hg2+ ions was visible with naked eyes and
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A50401-5G | |
A50401-100G | 4061833375372 |
A50401-25G | 4061833375389 |