682675
2-Isobutyrylhexanone
96%
Sinonimo/i:
2-(2-Methyl-1-oxopropyl)cyclohexanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.5006
Densità
1.0076 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-7(2)10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
PFOYYSGBGILOQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.