P62208
3-Pyridinecarboxaldehyde
98%
Sinonimo/i:
Nicotinaldehyde
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. ebollizione
78-81 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.141 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P62208-100G | 4061834393054 |
P62208-25G | 4061834393061 |
P62208-10KG | |
P62208-5KG |