655767
6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-(Thiophen-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-61 °C
Stringa SMILE
O=Cc1cccc(n1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-7-8-3-1-4-9(11-8)10-5-2-6-13-10/h1-7H
HZFJKPQZABOKLA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3