Documenti fondamentali
8.14546
Sigma-Aldrich
DL-Limonene
(mixture of D- and L-form ~1:1) for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Limonene, DL-p-Mentha-1,8-diene, 4-Isopropyl-1-methylcyclohexene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
205-341-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
255 °C
Potenza
5300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.7-6.1 % (v/v)
P. ebollizione
178 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-89 °C
Temp. transizione
flash point 43 °C
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1(CCC(=CC1)C)C(=C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils: A study evaluates the antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils from Juniperus species, with a focus on compounds including DL-limonene, suggesting its utility in ethnopharmacology and as a green solvent in medicinal plant research (Darwish et al., 2020).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup