L2602
Linalool
97%
Sinonimo/i:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.17 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?