Documenti fondamentali
W263303
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Limonene
greener alternative
≥93%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero FEMA:
2633
Beilstein:
2204754
Numero CE:
N° CoE:
491
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
1.045
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥93%
Attività ottica
[α]20/D +120°, neat
Limite di esplosione
6.1 %
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
176-177 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
orange; citrus; sweet
Stringa SMILE
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Applicazioni
  • Self-assembled nanostructured aqueous dispersions as dermal delivery systems.: Investigates the potential of (R)-(+)-Limonene in pharmaceutical formulations, showing how its properties can enhance the delivery of active compounds through the skin, suggesting applications in transdermal therapeutic systems (Hoppel et al., 2015).
  • Esclusione di responsabilità
    For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
    Applicazioni
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
    Codice della classe di stoccaggio
    3 - Flammable liquids
    WGK 2
    Punto d’infiammabilità (°F)
    123.8 °F - closed cup
    Punto d’infiammabilità (°C)
    51 °C - closed cup
    Dispositivi di protezione individuale
    Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 7
    1 of 7
    Bingyin Peng et al.
    Metabolic engineering, 47, 83-93 (2018-02-23)
    Monoterpene production in Saccharomyces cerevisae requires the introduction of heterologous monoterpene synthases (MTSs). The endogenous farnesyl pyrosphosphate synthase (FPPS; Erg20p) competes with MTSs for the precursor geranyl pyrophosphate (GPP), which limits the production of monoterpenes. ERG20 is an essential gene
    Alessia Mastrodonato et al.
    Scientific reports, 8(1), 262-262 (2018-01-13)
    Exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields (ELFEF) influences the expression of key target genes controlling adult neurogenesis and modulates hippocampus-dependent memory. Here, we assayed whether ELFEF stimulation affects olfactory memory by modulating neurogenesis in the subventricular zone (SVZ) of the
    Marina Lehmann et al.
    Behavioral ecology and sociobiology, 65(2), 205-215 (2011-02-26)
    Circadian rhythmicity plays an important role for many aspects of honey bees' lives. However, the question whether it also affects learning and memory remained unanswered. To address this question, we studied the effect of circadian timing on olfactory learning and
    Johannes Niebler et al.
    Phytochemistry, 109, 66-75 (2014-12-04)
    Frankincense has been known, traded and used throughout the ages for its exceptional aroma properties, and is still commonly used in both secular and religious settings to convey a pleasant odor. Surprisingly, the odoriferous principle(s) underlying its unique odor profile
    Matthew W Bernart
    Journal of AOAC International, 98(1), 94-97 (2015-04-11)
    The citrus-derived bioactive monoterpene limonene is an important industrial commodity and fragrance constituent. An RP isocratic elution C18 ultra-HPLC (UHPLC) method using a superficially porous stationary phase and photodiode array (PDA) detector has been developed for determining the limonene content
    Global Trade Item Number
    SKUGTIN
    W263303-20KG-K4061838180674
    W263303-SAMPLE
    W263303-SAMPLE-K4061838257185
    W263303-1KG-K4061838249043
    W263303-1KG
    W263303-20KG
    W263303-8KG
    W263303-8KG-K