W504505
(S)-(−)-Limonene
≥95%, FG
Sinonimo/i:
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Attività ottica
[α]20/D −90 to -61°, neat (angular)
Limite di esplosione
6.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
175-177 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
camphoraceous; herbaceous; pine
Stringa SMILE
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Efficient production of (S)-limonene and geraniol in Saccharomyces cerevisiae through the utilization of an Erg20 mutant with enhanced GPP accumulation capability.: This study highlights a metabolic engineering approach to enhance the production of (S)-limonene and geraniol in yeast, offering potential for scalable biosynthesis of these valuable compounds (Bernard et al., 2024).
- The behavioral sensitivity of mice to acyclic, monocyclic, and bicyclic monoterpenes.: This research investigates the effects of various terpenes including (S)-limonene on mice behavior, providing insights into potential therapeutic applications (Williams et al., 2024).
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.