Key Documents
662933
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Formyl-6-methoxypyridine, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.532
P. eboll.
103-104 °C/20 mmHg
Densità
1.140 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-4-2-3-6(5-9)8-7/h2-5H,1H3
YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Synthesis of the corresponding α-pyridoin via treatment with NaCN.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Masashi Hatanaka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(24), 6763-6770 (2005-08-30)
Focusing on alpha-pyridoin (1, 1,2-di(2-pyridyl)-1,2-ethenediol) as the lead compound of the novel antioxidative enediol, we synthesized 5,5'- or 6,6'-bis-substituted derivatives of 1 from disubstituted pyridines. The antioxidant activity of 1 and its synthetic derivatives 2-7 was evaluated by DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl