Documenti fondamentali
596280
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
104-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
PVUKGNBRJFTFNJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde can be used as a starting material in the synthesis of 2-(3′,5′-bis(trifluoromethyl)biphenyl-4-yl)-3-(6-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl) pyridin-3-yl)acrylonitrile (Py-CN-TFMBE), which can have many potential applications as a stimuli-responsive fluorescent organo-gelator. It can also be used in the preparation of porous organic polymers, which can act like a fluorescent sensor for detecting palladium(II) and organic dyes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
"Facile synthesis of porous organic polymers for the absorption of Pd (II) ions and organic dye"
Luo Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(83), 79781-79791 (2016)
"A Thermoreversible and Proton-Induced Gel- Sol Phase Transition with Remarkable Fluorescence Variation"
Chung WJ, et al.
Chemistry of Materials, 20(21), 6750-6755 (2008)