703982
2-Cyano-5-fluoropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
35-41 °C
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
BHXHRMVSUUPOLX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?