Key Documents
711381
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3N2BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
105-110 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1nnc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3
NSMKWTGDPQHTDH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)