Documenti fondamentali
513245
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-methoxypyrimidine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
157-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(N)ncn1
InChI
1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)