168548
1,3-Dichloroacetone
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.38 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Stato
solid
P. ebollizione
173 °C (lit.)
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
water: soluble
Densità
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCC(=O)CCl
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1,3-dichloroacetone is a dihaloketone derivative used as a reagent in the synthesis of complex multicyclic peptides.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?