Documenti fondamentali
438901
Sigma-Aldrich
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
308-313 °C (lit.)
Solubilità
pyridine: soluble 10%, clear
Stringa SMILE
Sc1n[nH]c(n1)-c2ccncc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-9-6(10-11-7)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
PBTAXYKMCKLQSM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol, a mercapto-substituted 1,2,4-triazole, is a versatile heterocyclic ligand having thiol group.
Applicazioni
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol (PTT) may be used as ligand in the preparation of Zn(II) coordination frameworks under solvothermal conditions. It may be used for the encapsulation of ZnO nanorods for their surface modification.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xu-Dong Chen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (11)(11), 1296-1298 (2008-04-05)
Controlled assembly of Zn(II) with a versatile ligand 5-(4-pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol (Hptt) in conventional or solvothermal condition affords two distinct coordination frameworks, in which the former shows a unique 3-D pseudo-polyrotaxane architecture with 1-D water tapes penetrating the 2-D Zn-ptt layers, whereas
Surface Modification of Zinc Oxide Nanorods with Zn-Porphyrin via Metal-Ligand Coordination for Photovoltaic Applications.
Koo J, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(2), 637-637 (2012)