530654
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
138-141 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CSc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S3/c1-7-3-5-4-2(6)8-3/h1H3,(H,4,6)
CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Adsorption and trace detection of pharmacologically significant 5-methylthio-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol molecule adsorbed on silver nanocolloids and understanding the role of Albrecht's ?A? and Herzberg-Teller contributions in the SERS spectra.
Chowdhury J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 135, 935-946 (2015)
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Allan DS, et al.
Synt. Metals, 25(2), 139-155 (1988)