Documenti fondamentali
589098
Sigma-Aldrich
Methyl 4-oxobutanoate
90%
Sinonimo/i:
β-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, β-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-(Methoxycarbonyl)propanal, 3-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, 3-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-Formylpropionic acid methyl ester, 4-Oxobutanoic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
H3COCOCH2CH2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Impurezze
≤10% 4-oxobutanoic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
187-188 °C (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3
DLZVZNAPRCRXEG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 4-oxobutanoate may be used as a starting material to synthesize (-)-deoxoprosophylline, a piperidine alkaloid with therapeutic potential.
Methyl 4-oxobutanoate used in asymmetric synthesis:
  • to produce 1-hydroxymethylpyrrolizidine alkaloids
  • of (+)-isoretronecanol, (-)-isoretronecanol, (+)-laburnine, and (-)-trachelanthamidine
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
187.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Concise asymmetric synthesis of (-)-deoxoprosophylline"
Liu C-R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19(23), 2731-2734 (2008)