Documenti fondamentali
699977
Sigma-Aldrich
5-Bromobenzoxazole-2-thiol
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-2(3H)-benzoxazolethione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BrNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
280-284 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Sc1nc2cc(Br)ccc2o1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)