Documenti fondamentali
900680
Sigma-Aldrich
DMT-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.50 mmol/g
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimercaptotriazine-functionalized silica gel, SiliaMetS® Dimercaptotriazine (DMT)
About This Item
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Materiali
silica gel (irregular particle shape)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Caratteristiche
endcapped
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Dimensione pori
60 Å pore diameter
Capacità
0.50 mmol/g loading(molecular loading)
Densità bulk
732 g/L (typical tap density)
Compatibilità
for use with all common aqueous and organic solvents.
Applicazioni
Metal scavenger: Ir, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cd, Co, Cu, Fe, Sc, and Zn.
Note legali
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)