900674
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.41 mmol/g
Sinonimo/i:
Si-TAAcONa, SiliaMetS® TAAcONa
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Durata
2 yr (expiration date period)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Dimensione pori
60 Å pore size
Capacità
0.41 mmol/g loading(molecular loading)
Solubilità
all common solvents: soluble (aqueous and organic)
Densità bulk
635 g/L (typical tap density)
Applicazioni
Avvertenza
WGK 3