569836
3-Carboxypropyl, functionalized silica gel
200-400 mesh
Sinonimo/i:
Carboxylic acid, silica gel supported
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Descrizione
Carbon Content: ≥4.60%
Loading (active): ≥0.92 mmol/g
Stato
solid
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Stringa SMILE
CCCCC(O)=O.[SiH4]
InChI
1S/C5H10O2.H4Si/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);1H4
SPZBAIUWSNBPOF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?