Documenti fondamentali
538078
Sigma-Aldrich
Propionyl chloride-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Carboxychloro-2-functionalized silica gel
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado di funzionalizzazione
1 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[SiH2].CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO.H2OSi/c1-2-3(4)5;1-2/h2H2,1H3;2H2
IYPMNWVACSXYDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Scavenges primary & secondary amines and alcohols
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)