900676
N-Propyldiethanolamine-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.81 mmol/g
Sinonimo/i:
Bis-(2-hydroxyethyl)-3-aminopropyl-functionalized silica gel, Si-DEAM, SiliaMetS® DEAM
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Durata
2 yr (expiration date period)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Area superficiale
480-550 m2/g
Dimensione pori
60 Å pore diameter
Capacità
≥0.81 mmol/g loading(molecular loading)
Solubilità
all common solvents: soluble (organic and aqueous)
Densità bulk
679 g/L (typical tap density)
Applicazioni
Avvertenza
WGK 3