Documenti fondamentali
900679
Sigma-Aldrich
DOTA-functionalized silica gel
≥99%
Sinonimo/i:
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid-functionalized silica gel, Si-DOTA, SiliaMetS® DOTA
About This Item
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Durata
2 yr (expiration date period)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Area superficiale
480-550 m2/g
Dimensione pori
60 Å pore diameter
Densità bulk
679 g/L (typical tap density)
Applicazioni
Metal scavenger: Ca, Ce, Cu, Fe, Gd, La, Ni, Pd, Zn.
Avvertenza
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Altre note
This product is compatible with all common aqueous and organic solvents.
Note legali
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2