Documenti fondamentali
693456
Sigma-Aldrich
Shi Epoxidation Oxazolidinone Methyl Catalyst
95%
Sinonimo/i:
(3aR,5′S,7aR)-Dihydro-2,2-dimethyl-3′-(4-methylphenyl)-spiro[6H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6,5′-oxazolidine]-2′,7(4H)-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D -28.0°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
149-154 °C
Gruppo funzionale
ether
ketal
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C17H19NO6/c1-10-4-6-11(7-5-10)18-9-17(24-15(18)20)14(19)13-12(8-21-17)22-16(2,3)23-13/h4-7,12-13H,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,17+/m1/s1
WFKGDVVGAWYPFR-XNJGSVPQSA-N
Applicazioni
Asymmetric epoxidation organocatalyst
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Catalytic asymmetric epoxidation of alkenes has been the focus of many research efforts over the past two decades, the best known methods probably being those developed by Sharpless and Jacobsen-Katsuki.