404454
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
Sinonimo/i:
(S,S)-Jacobsen’s catalyst
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Punto di fusione
330-332 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc2C=[N@@H]3[C@H]4CCCC[C@@H]4[N@H]5=Cc6cc(cc(c6O[Mn]35(Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.ClH.Mn/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;1H;/q;;+3/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m0../s1
LJVAWOSDJSQANR-RUIQGICGSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
- Studies of intercalative binding with ct-DNA and radical scavenging antioxidant activity
- Immobilization on phenoxy-modified zirconium poly(styrenephenylvinylphosphonate)
- Synthesis of derivatvies for studies of conformational models of enantioselective reactions
Catalyst involved in:
- Asymmetric epoxidation of olefins
- Immobilization on ionic liquid modified mesoporous silica for oxidative kinetic resolution of racemic secondary alcohols†
- Immobilization on diamine modified zirconium olig-styrenyl phosphonate hydrogen phosphate for epoxidation of styrene
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?