Documenti fondamentali
531944
Sigma-Aldrich
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminochromium(III) chloride
Sinonimo/i:
(-)-Chloro[[2,2′-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]chromium, (SP-5-13)-Chloro[[2,2′-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]chromium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H52ClCrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
632.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Cr](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.ClH.Cr/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;1H;/q;;+3/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m1../s1
ZWANLSXDTHQDNO-OHRASPNLSA-K
Applicazioni
Catalyst used for:
  • Asymmetric anti-Mannich reactions
  • Coupling reactions
  • Ring-opening and Diels-Alder reactions
  • Allylic C-H oxidation of terminal alkenes
Note legali
Sold under license from Sterling Pharma Solutions Limited.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)