Documenti fondamentali
677914
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromothiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3HBr2NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
80-84 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1csc(Br)n1
InChI
1S/C3HBr2NS/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block in a synthesis of Melithiazole C employing a highly (E)-selective cross-metathesis between the derived 4-vinylthiazole and a dienote side-chain.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Julian Gebauer et al.
Organic letters, 9(17), 3425-3427 (2007-07-20)
A short and convergent synthesis of the myxobacterial antibiotic melithiazole C is described featuring a highly E-selective cross-metathesis as the key step.