Documenti fondamentali
524182
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3HBr2NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
45-49 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBr2NS/c4-2-1-6-3(5)7-2/h1H
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used as a building block in material science.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemistry of Materials, 15, 557-563 (2003)
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 43, 1164-1165 (2002)