658103
5-Thiazolecarboxaldehyde
95%
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5874
P. eboll.
92-94 °C/16 mmHg
Densità
1.304 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=Cc1cncs1
InChI
1S/C4H3NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1-3H
ZXRLWHGLEJGMNO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hartmann and co-workers have described the synthesis of a series of potent and selective inhibitors of aldosterone synthase (CYP11B2), in which the key synthetic step was a Wittig reaction using various heterocyclic aldehydes.